Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuse Megafuge™ 16
Traitez les échantillons au quotidien avec la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Megafuge™ 16, qui offre une capacité, une ergonomie et une valeur exceptionnelles.
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme DIV, CEI 61010-1, CEI 61010-2-202 et CEI 61010-2-101. Liste UL, CSA, CE, sécurité microbiologique certifiée. |
|---|---|
| Type de contrôleur | Microprocesseur |
| Capacité | 4 x 400 ml (1.6 l) |
| FCR max. | 25,830 ×g |
| Vitesse max. | 15,200 tr/min |
Description
Traitez vos échantillons au quotidien avec la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Megafuge™ 16, qui offre une capacité, une ergonomie et une valeur exceptionnelles. Parfaite pour les protocoles cliniques, les applications de culture cellulaire et le traitement des microplaques, la version réfrigérée est conçue pour manipuler les échantillons thermosensibles à traiter entre -10° et +40°C.
Facilité d’utilisation :
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Ce système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Facilité d’accès à la chambre du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des nacelles Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
- Peut s’ouvrir et se fermer avec une seule main gantée.
- Certification par CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sécurité optimisée et séparations améliorées
Faible encombrement :
- Ses dimensions compactes optimisent l’espace de travail.
- Sa conception incurvée et sa hauteur ergonomique facilitent le chargement et le déchargement des échantillons ainsi que le nettoyage de l’appareil.
Une efficacité énergétique incomparable :
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Centrifugeuse Megafuge 16 ventilée :
- Dimensions : 60,5 × 44 × 36 cm (L x l x H) [87 cm ouvert] ou 23,8 × 17,3 × 14,2 in [34,3 in H ouvert]
- Poids net : 57,5 kg (126,8 lb)
Centrifugeuse Megafuge 16R réfrigérée :
- Système de réfrigération sans CFC
- Plage de températures : -10° à +40°C
- Fonction de préréfrigération avec bouton direct
- 60,5 × 62,3 × 36 cm (L x l x H) [87 cm ouvert] ou 23,8 × 24,5 × 14,2 in [34,3 in H ouvert]
- Poids net : 91,5 kg (201,7 lb)
Informations de commande :
Un grand éventail de rotors est disponible pour répondre aux besoins de vos traitements de routine. Gagnez en performance avec les rotors en fibre de carbone très légers Thermo Scientific Fiberlite™ qui offrent polyvalence, vitesse, robustesse et une conception résistante à la corrosion. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Contenu :
- Technologie SMARTspin
- Les rotors, les adaptateurs et les tubes doivent être commandés séparément en fonction de votre application.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Culture cellulaire
- Traitement du sang
- Microplaques
Spécification
| Conforme DIV, CEI 61010-1, CEI 61010-2-202 et CEI 61010-2-101. Liste UL, CSA, CE, sécurité microbiologique certifiée. | |
| 4 x 400 ml (1.6 l) | |
| 15,200 tr/min | |
| Numérique | |
| 6 programmes, accès direct | |
| 23.8 in | |
| 14.2 po | |
| 36 cm |
| Microprocesseur | |
| 25,830 ×g | |
| Megafuge™ | |
| Moteur direct à induction sans charbons | |
| 9 h 99 min plus MÉMORISATION | |
| 60,5 cm | |
| 34.3 in | |
| 87 cm |