Learn More
Scientific Industries MegaMag Genie
Code produit. 16667662
Click to view available options
Type de contrôleur:
Clavier numérique avec affichage de la vitesse et du temps numérique
Interrupteur marche/arrêt et bouton de contrôle de vitesse variable
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16667662
Marque: Scientific Industries SI2266
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique à grand volume
  • Idéal pour les besoins d’agitation de grande capacité
  • Avec commande de vitesse de 250 à 1300 tr/min
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Le boîtier éloigne les liquides des composants internes
  • Agitateur de longue durée offrant des années d’utilisation continue à un prix abordable
  • Accepte les échantillons jusqu’à 3 kg (6,6 lb)
  • Optimisé pour le mélange d’échantillons visqueux
  • Offre une force magnétique exceptionnelle capable d’agiter jusqu’à 38 l
  • Boîtier en ABS/polycarbonate et célèbre moteur Vortex-Genie robuste
  • Le modèle numérique est doté d’un écran LED pour des lectures de vitesse et de temps plus faciles
Spécification
Vitesse 250 à 1 300 tr/min
Positions d’agitation 1
Capacité 38 L
Tension 230 V
Puissance 115 W
Dimensions (L x l) 12,5 x 5,4 in
Hauteur (impériale) 5,4 in
Hauteur (métrique) 137,2 mm
Longueur (impériale) 12,5 in
Longueur (métrique) 317 mm
Longueur de la plaque supérieure (impériale) 12 in
Longueur de la plaque supérieure (métrique) 305 mm
Largeur de la plaque supérieure (impériale) 12 in
Largeur de la plaque supérieure (métrique) 305 mm
Largeur (impériale) 12,4 in
Largeur (métrique) 315 mm
Ampérage 0,5 A
Fréquence 50 Hz
Type de bouchon UK
Certifications/Conformité CE
Garantie et services 2 ans pièces et main-d’œuvre
Couleur Gris, Blanc
Type de contrôleur Interrupteur marche/arrêt et bouton de contrôle de vitesse variable
Description Analog MegaMag Genie
Matériau ABS/polycarbonate
Type du moteur Bague de déphasage
Type Agitateur magnétique à grand volume avec contrôle de vitesse variable
Poids (impériale) 6,6 lb
Poids (métrique) 3 kg
Poids à l’expédition (impériale) 9 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,1 kg