Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools B v3.0
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
Description
Les groupes d’amorce Megaplex™, groupe humain B v3,0 est disponible sous une référence unique contenant à la fois les amorces Megaplex™ RT et les amorces PreAmp Megaplex™, groupe humain B v3,0. Les amorces Megaplex™ RT, groupe humain B v3,0 contient des amorces RT pour 377 micro-ARN et 4 contrôles uniques. À utiliser lorsque la sensibilité du dosage est de la plus haute importance, les amorces Megaplex™ PreAmp améliorent de manière significative la capacité à détecter les micro-ARN exprimés faibles permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant un échantillon beaucoup moins élevé, aussi bas que 1 ng d’ARN total d’entrée. Les cibles de micro-ARN représentées dans ce groupe ont tendance à être moins bien caractérisées, exprimées plus étroitement et⁄ou exprimées à un niveau inférieur par rapport au groupe humain A. Les groupes d’amorce Megaplex™, groupe humain B v3,0 sont destinés à être utilisés avec la carte de dosage de micro-ARN humain B TaqMan™ v3,0. Cependant, ils peuvent également être utilisés pour préparer l’ADNc pour l’analyse en temps réel à l’aide des dosages individuels de micro-ARN TaqMan™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Amorce | Amorces RT, amorces PreAmp |
| Gamme de produits | Megaplex |
| Type de produit | Groupe d’amorces |
| Quantité | 50 réactions |
| Espèces | Humaine |
| Suffisant pour | 50 réactions |
| Afficher plus |