Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools A
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
Description
Les groupes d’amorce Megaplex™ Applied Biosystems™, le groupe de rongeurs A est disponible sous une référence unique contenant à la fois les amorces Megaplex™ RT et les amorces PreAms Megaplex™, les amorces Megaplex™ RT des groupes de rongeurs A, les groupes de rongeurs A contiennent des amorces RT pour 335 et 226 micro-ARN uniques pour la souris et le rat, respectivement, ainsi que 4 contrôles spécifiques aux espèces. À utiliser lorsque la sensibilité du dosage est de la plus haute importance, les amorces Megaplex™ PreAmp améliorent de manière significative la capacité à détecter les micro-ARN exprimés faibles permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant un échantillon beaucoup moins élevé, aussi bas que 1 ng d’ARN total d’entrée. Les cibles de micro-ARN représentées dans ce groupe ont tendance à être mieux caractérisées, plus largement exprimées et⁄ou exprimées à un niveau supérieur à celui du groupe de rongeurs B. Le groupe de rongeurs A est destiné à être utilisé avec le dosage de micro-ARN des rongeurs TaqMan™ A Array v2,0. Cependant, il sert également à la préparation de l’ADNc en vue d’une analyse en temps réel à l’aide des dosages individuels de micro-ARN TaqMan™.
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | Contient 150 μl d’amorces 10X (amorces Megaplex™ PreAmp, groupe de rongeurs A) et 50 μl d’amorce 10X (amorces Megaplex™ RT, groupe de rongeurs A)Conserver entre -15 et -25°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Amorce | Amorces RT, amorces PreAmp |
| Gamme de produits | Megaplex, TaqMan |
| Type de produit | Groupe d’amorces |
| Quantité | 50 réactions |
| Espèces | Rat, souris |
| Afficher plus |