Learn More
uvex Lunettes-masques Magasonic
Code produit 17747749 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Brun (23%)
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
17747749 Transparent 1 pièce
17707709 Brun (23%) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17747749 Fournisseur uvex Code fournisseur 9320415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.80€
    20.43€ / 1 pièces
    Économisez 1.37€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Les Uvex Megasonic offrent un champ de vision vraiment panoramique avec clarté dans toutes les directions, même dans des conditions difficiles.
La conception sportive, ergonomique et le maintien ultra-confortable signifie que ces lunettes-masques vous protègent et permettent de mener votre journée à bien.
Caractéristiques générales
  • Lunettes-masques de ski fonctionnelles avec vue panoramique
  • Conception unique de verre sans monture avec un champ de vision optimisé maximum pour une meilleure perception des risques et une sécurité accrue
  • Lentille robuste en polycarbonate avec une efficacité éprouvée uvex technologie de revêtement supravision – lentilles antibuée et résistantes aux rayures permanentes
  • Avantage durable : le bandeau peut être remplacé si nécessaire
  • Sans métal
Caractéristiques de protection
  • Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400  nm
  • Force mécanique accrue – Marquage BT (120 m/s ; testé dans des conditions de températures extrêmes -5 °C, +55 °C)
Caractéristiques de confort
  • Le rembourrage facial souple et adaptatif offre un maintien universel pour différentes formes de tête et de visage et un ajustement serré sans points de pression
  • Un volume interne généreux et des évidements pour les branches latérales des lunettes permettent un port confortable sans points de pression, même pour les porteurs de lunettes
  • Le système de ventilation indirecte augmente la circulation de l’air
  • Bandeau en tissu réglable de 30 mm de large pour une tenue optimale et un réglage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Supravision ETC
Revêtement de la lentille Antibuée
Couleur Anthracite, bleu
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 172
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes antibuée
Matériau du bandeau Textile
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon