Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de mégestrol
Code produit. 17241172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17241172
Marque: Thermo Scientific Chemicals 465790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-33-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Megestrol acetate
Point de fusion 210.0°C to 212.0°C
Formule moléculaire C24H3204
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 384.51