Learn More
Megestrol acetate, MedChemExpress
Code produit. 16401379
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16401379
Marque: Medchem Express HY13676
MedChemExpress Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.
Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Megestrol acetate
Forme physique Solid
CAS 595-33-5
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 384.51
Poids de la formule 384.51
Pourcentage de pureté 98.59%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.