Learn More
Thermo Scientific Chemicals Antimoniate de méglumine
Code produit. 15701769 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15701769
Marque: Thermo Scientific Chemicals 461140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-51-7
Formule moléculaire C7H17NO5·HO3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 365.97
Clé InChI YPAUTKZODZLFQM-OVHUINQISA-K
CID PubChem 131664208
Nom IUPAC Antimoine(3 +) ;(2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol ; trihydroxide ; hydrate
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Meglumine antimoniate
Quantité 25 g
Poids de la formule 365.97
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Meglumine antimoniate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol