Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Meker avec connexion NF , ouverture de 24 mm
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
125.00€ - 154.00€
Spécification
Type de produit | Brûleur de sécurité Meker |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Connecteur NF de vissage G 0,5 in |
Matériau | Laiton |
Diamètre (métrique) | 24 mm |
Comprend | Connecteur NF |
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705416
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 62 l/h | Gaz naturel / méthane |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735416
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 80 l/h | Butane, propane, LPG |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les dispositifs de sécurité sont tous contenus dans le brûleur, ce qui réduit le besoin d’alimentation électrique
- Fabriqué en laiton et en acier nickelé
- Haut du brûleur équipé d’une tête en acier perforée, qui émet plusieurs petites flammes, mais très chaudes
- Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Brûleur de sécurité Meker | |
Laiton | |
Connecteur NF |
Connecteur NF de vissage G 0,5 in | |
24 mm | |
1 de chaque |