Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur de sécurité Meker |
| Type de gaz | Gaz naturel / méthane, Natural Gas |
| Matériau | Laiton |
| Description | Consommation de 62 l/h. |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Comprend | Connecteur T-Tine |
| Nb par paquet | 1 de chaque |