Learn More
Mélamine 100 μg/mL dans l'acétonitrile/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315628 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315628 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14861400WL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Melamine
CAS 108-78-1
Noms d’analytes ou de composants Melamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H6 N6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Nom IUPAC 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Solvent or Matrix Acétonitrile/eau
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Quantité 1 mL
Poids de la formule 126,0654 g/mol