Learn More
Mélatonine, LoGiCal
Code produit 30460216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460216 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460216 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1373.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Melatonin
CAS 73-31-4
Noms d’analytes ou de composants Melatonin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H16 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Nom IUPAC N-[2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthyl]acétamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Quantité 10 mg
Poids de la formule 232,1212 g/mol