Learn More
Mélatonine, Mikromol™
Code produit 18022880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18022880 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18022880 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1373.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mélatonine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Melatonin
CAS 73-31-4
Noms d’analytes ou de composants Melatonin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H16 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Nom IUPAC N-[2-(5-méthoxy-1H-incol-3-yl)éthyl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232,1212 g/mol