Learn More
Melinamide, MedChemExpress
Code produit 16493528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493528 10 mg
16436257 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16493528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101722
MedChemExpress Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.
Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Melinamide
CAS 14417-88-0
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H41NO
Quantité 10 mg
Synonyme AC 223 DL-N-(α-Methylbenzyl)linoleamide
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (521.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(NC(C1=CC=CC=C1)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 383.61
Poids de la formule 383.61
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism