Learn More
B Braun™ Flacon pulvérisateur Meliseptol™ Rapid 250 ml
Code produit. 15981290
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 15981290
Marque: B Braun™ 18564
Un spray désinfectant de surface à action rapide pour les surfaces résistantes.
  • Désinfectant prêt à l’emploi à base d’alcool
  • Totalement sans aldéhyde et sans alkylamine
  • Pour les surfaces de dispositifs médicaux non invasifs, tels que les chaises de traitement, les espaces de travail et l’équipement de la salle d’opération
  • Large spectre d’efficacité : bactéricide (y compris le SDRM), tuberculocide et fongicide (y compris les moisissures)
  • Actif contre les virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC) et les virus non enveloppés (y compris le norovirus)
  • Temps d’exposition de seulement 1 minute pour les virus enveloppés, 10 minutes pour les virus non enveloppés
  • Odeur fraîche
Spécification
Type de produit Spray désinfectant
pH ∼7
Aspect Incolore
Composition À base d’alcool
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
À utiliser avec (application) Désinfection rapide
Volume (métrique) 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Meliseptol rapid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchloride