Learn More
B Braun™ Désinfectant de pulvérisation de surface
Code produit. 11905756
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11905756
Marque: B Braun™ 18567
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez le désinfectant de pulvérisation de surface B Braun™ pour une désinfection rapide des surfaces grâce au Meliseptrol rapide. Le désinfectant à large spectre a un temps de réaction de 5 minutes.
  • Distribution rapide de Meliseptrol
  • Sans CFC
  • Pour les surfaces et les appareils de petite taille
  • Incolore
Spécification
Type de produit Désinfectant
pH ∽7
Aspect Incolore
Point d’ébullition 89°C
Type de conteneur Canister
À utiliser avec (application) Pour les surfaces et les appareils de petite taille
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, butanone