Learn More
MELK-8a hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16475707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475707
Marque: Medchem Express HY100368A
MedChemExpress MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.
MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau MELK-8a hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 2096992-20-8
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H33ClN6O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme NVS-MELK8a hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (213.21 mM) ∣DMSO : 8.6 mg/mL (18.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(CC1)CCN1C2=CC=C(N3C=C(C4=CC=NC=C4OCC5CCNCC5)C=N3)C=C2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 469.02
Poids de la formule 469.02
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.