Learn More
Méloxicam 1,0 mg/ml dans du diméthylsulfoxyde, LoGiCal
Code produit 30458656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458656 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458656 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0246.0029
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Méloxicam 1,0 mg/ml dans du diméthylsulfoxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meloxicam
CAS 71125-38-7
Noms d’analytes ou de composants Meloxicam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Formule InChI InChI=1 S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18 H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Diméthylsulfoxyde
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 351.4
Quantité 1 mL
Poids de la formule 351,0347 g/mol