Learn More
Méloxicam 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312976 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312976 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14862500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meloxicam
CAS 71125-38-7
Noms d’analytes ou de composants Meloxicam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 N3 O4 S2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 351.4
Quantité 1 mL
Poids de la formule 351,0347 g/mol