Learn More
Méloxicam, Mikromol™
Code produit 18043110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18043110 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18043110 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0246.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Méloxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meloxicam
CAS 71125-38-7
Noms d’analytes ou de composants Meloxicam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 351.4
Quantité 250 mg
Poids de la formule 351,0347 g/mol