Learn More
N-oxyde de mélpérone, Mikromol™
Code produit 30049582
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049582 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049582 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0321.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de mélpérone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Melperone N-Oxide
CAS 2724690-02-0
Noms d’analytes ou de composants Melperone N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H22 F N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Melperone N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C16H22FNO2/c1-13-8-11-18(20,12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3
SMILES CC1CC[N+]([O-])(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-4-(4-méthyl-1-oxydopipérid-1-ium-1-yl)butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 279.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 279.1635 g/mol