Learn More
Nabertherm™ Contrôleur R7 de four de fusion
Code produit. 15501012 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,75 L
1,5 L
4 l
À utiliser avec (équipement):
Creuset A 10
Creuset A 25
Creuset A 6
max. (métrique):
1000°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15501012
Marque: Nabertherm™ KD0110IRNA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces fours de fusion compacts conçus pour la fusion de métaux et d’alliages non ferreux, sont uniques et offrent de nombreux avantages techniques. Conçus comme des modèles de table, ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications de laboratoire
  • Contrôleur : R7
  • modèle de table
  • Branchement électrique : 1-phase
Spécification
Type de contrôleur R7
Capacité (métrique) 0,75 L
À utiliser avec (équipement) Creuset A 6
max. (métrique) 1000°C
Dimensions (L x l x H) extérieures 520 x 680 x 660 mm