Learn More
Nabertherm™ Contrôleur R7 de four de fusion
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,75 L
1,5 L
4 l
À utiliser avec (équipement):
Creuset A 10
Creuset A 25
Creuset A 6
max. (métrique):
1000°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur : R7
- modèle de table
- Branchement électrique : 1-phase
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | R7 |
| Capacité (métrique) | 0,75 L |
| À utiliser avec (équipement) | Creuset A 6 |
| max. (métrique) | 1000°C |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 520 x 680 x 660 mm |