Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés non indispensables MEM (100 X)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
- Contient les mêmes acides aminés non essentiels que ceux rencontrés dans le milieu minimum essentiel (MEM) à une puissance 100X.
- Réservé au diagnostic in vitro
- Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conservez à 2–8°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 100 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément d’acides aminés |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| pH | 0,9 |
| Quantité | 100 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Safety and Handling
Product Identifier
- MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: amino acids
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction