Learn More
Thermo Scientific™ Kit Mem-PER™ Plus pour l’extraction de protéines membranaires
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez une solubilisation et un enrichissement à petite échelle des protéines membranaires intégrales et des protéines associées à la membrane dans le cadre d'une procédure simple basée sur les réactifs à l'aide du kit d'extraction de protéines membranaires Thermo Scientific™ Mem-PER Plus.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Extraction et isolement : produit une contamination croisée minimale (généralement moins de 10 %) de la protéine cytosolique vers la fraction de la protéine membranaire
Cellules ou tissus : efficacité d’extraction à partir des cellules mises en culture et des tissus de mammifères
Compatibilité en aval : analyse des extraits de la protéine membranaire par SDS-PAGE, transfert Western, immunoprécipitation et dosages de protéines
Rapide et simple : isolement des protéines membranaires en une heure environ
Aucun équipement spécial requis : il suffit de disposer d’une microcentrifugeuse de paillasse, de tubes, d’homogénéisateurs et de pipeteurs
Comprend :
Le kit comprend une solution de lavage des cellules, un tampon de perméabilisation et un tampon de solubilisation.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’extraction de protéines |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver la solution de lavage de cellules et le tampon de solubilisation à 4°C.Aliquoter et conserver le tampon de perméabilisation à -20°C pour éviter le cycle de congélation/décongélation.Le produit est expédié sur de la glace. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Mem-PER |
| Type de réactif | Tampon de lyse cellulaire, solution détergente, fractionnement subcellulaire |
| Suffisant pour | 50 échantillons |
| Quantité | 1 kit |