Learn More
Duran™ Bouchons à vis avec membrane
Code produit. 10748514 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
54 mm
86 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
40 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Code produit. 10748514
Marque: Duran™ 1088655
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La stérilité des flacons de laboratoire en verre est préservée. Les bouchons à vis avec membrane Duran™ permettent l’égalisation de la pression et une étanchéité fiable du contenu grâce à la membrane en PTFE soudée.
  • Bouchon en PP
  • Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire en verre
  • La membrane soudée en PTFE permet l’égalisation de la pression et une excellente étanchéité.
  • Bleus
  • Autoclavables
  • Réduisent le risque de contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Flacons de laboratoire en verre Duran
Comprend Membrane soudée en PTFE
Matériau PP
Quantité 5Pack
Hauteur (métrique) 25 mm
Type de produit Bouchon à vis ventilé
Diamètre (métrique) 54 mm
Type de bouchon Bouchon à vis ventilé