Learn More
Uvex™ Manteau pour homme 473 - Blanc
Code produit 17206621 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Dimensions:
L/XL
Petite taille/Taille moyenne
XS
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) de la poitrine Dimensions Conditionnement
17206621 106/110 cm L/XL 1 pièce
17286611 90/94 cm XS 1 pièce
17296611 98/102 cm Petite taille/Taille moyenne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17206621 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8932424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.45€
    38.34€ / 1 pièces
    Économisez 4.11€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Vêtement de travail pour homme HACCP, blanc Vêtement de travail pour homme conforme aux normes relatives aux vêtements de travail dans l’alimentaire avec col réversible, port dans les deux sens, fermeture par bouton-pression
  • Vêtement de travail pour homme HACCP
  • Couleur blanc
  • Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m²² , tissage sergé
  • Vêtement de travail pour homme conforme à la norme DIN 10524 relative aux vêtements de travail dans l’industrie de la transformation alimentaire
  • Col réversible, pouvant aussi être fermé avec un bouton pression, fermeture à bouton pression dissimulée
  • 1 poche poitrine intérieure gauche avec rabat, 2 poches dans la couture latérale, peut être fixée, manche longue, largeur de manchette réglable, certificat de conformité selon la norme DIN 10524, vêtements pour les classes de risque en matière d’hygiène 1 à 3
  • Tailles 90/94 - 106/110
  • Instructions d’entretien : Lavable °à 95 °C, chloration possible, nettoyage à sec : A, température du fer : II points, sèche-linge : II points adaptés à la blanchisserie industrielle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions L/XL
Sexe Hommes
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Élastique tunnelisé
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Modèle Standard Length
Nbre de poches 2
Taille (impériale) de la poitrine 42 à 44 in
Taille (métrique) de la poitrine 106/110 cm
Épaisseur 245 g/m2