Description
- Vêtement de travail pour homme HACCP
- Couleur blanc
- Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m²² , tissage sergé
- Vêtement de travail pour homme conforme à la norme DIN 10524 relative aux vêtements de travail dans l’industrie de la transformation alimentaire
- Col réversible, pouvant aussi être fermé avec un bouton pression, fermeture à bouton pression dissimulée
- 1 poche poitrine intérieure gauche avec rabat, 2 poches dans la couture latérale, peut être fixée, manche longue, largeur de manchette réglable, certificat de conformité selon la norme DIN 10524, vêtements pour les classes de risque en matière d’hygiène 1 à 3
- Tailles 90/94 - 106/110
- Instructions d’entretien : Lavable °à 95 °C, chloration possible, nettoyage à sec : A, température du fer : II points, sèche-linge : II points adaptés à la blanchisserie industrielle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | L/XL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique tunnelisé |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Aucun |
| Show More |