Description
- Manteau pour homme
- Matière : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur : graphite
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes relatives aux cols rabattus : IEC 61340, OEKO-TEX™ Norme 100
- Tailles : XS-6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal 60 °C, ne pas blanchir, sécher au sèche-linge, repasser à 2 points, produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Dimensions | XL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton, polyester |
| Couleur | Gris |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Veste polyvalente |
| Épaisseur | 245 g/m² |