Learn More
Descrizione
- Manteau pour homme
- Matière : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur : blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes relatives aux cols rabattus : IEC 61340, OEKO-TEX™ Norme 100
- Tailles : XS-6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal 60 °C, ne pas javelliser, séchage à basse température, repassage à 2 points, produits chimiques.
- avec du perchloréthylène
Specifica
Specifica
| Type de produit | Blouse de laboratoire à usage général |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polyester, Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique tunnelisé |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Aucun |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?