Learn More
Alexandra™ Veste polaire anti-boulochage pour hommes, bleu marine
Product Code. 15861544
Change view
Click to view available options
Dimensions:
L
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
15861544 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15861544 Supplier Alexandra™ Supplier No. NG19SNL
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Veste polaire anti-boulochage mixte est idéale à porter aussi bien dans le cadre d’un uniforme de travail qu’au quotidien.Elle est dotée d’un cordon de serrage élastique et de deux poches zippées sur les côtés.Plusieurs coloris disponibles
  • Deux poches zippées sur les côtés
  • Cordon élastique avec bloque-cordon
  • Unisexe
  • Jusqu’à 40° lavages
  • Longueur dos :72 à 74 cm (augmente avec la taille)
  • Grammage :300 gsm
  • 100 % polyester
Specifications
Dimensions L
Sexe Unisexe
Couleur Bleu marine
Modèle NG19
Poids (métrique) 300 gsm