Learn More
Alexandra™ Blouse de laboratoire pour homme avec boutons-pression dissimulés, bordeaux
Code produit 15812154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
92 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) de la poitrine Conditionnement
15812154 92 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15812154 Fournisseur Alexandra™ Code fournisseur WL1BU92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.40€
    23.67€ / 1 pièces
    Économisez 0.73€
    2% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Offre une protection plus complète et convient à une variété d'industries et de métiers. Ce modèle présente un col en D et trois poches pratiques, ainsi qu'une fermeture à boutons-pression dissimulée sur le devant pour un look professionnel. Fabrication durable en polyester/coton.
  • Pressions avant non apparentes
  • Deux poches arrières, une poche sur la poitrine
  • Ventilation arrière
  • Lavables en machine et en lavage industriel
  • Longueur 100 cm / 39 po
  • Poids du tissu : 245 gsm (210 gsm blanc)
  • 67 % polyester/33 % coton
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Standard
Sexe Hommes
Matériau Polycoton
Couleur Rouge bordeaux
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Modèle WL1
Taille (impériale) de la poitrine 36 in
Taille (métrique) de la poitrine 92 cm
Poids (métrique) 245 gsm