Learn More
Alexandra™ Blouse de laboratoire pour hommes avec pressions avant non apparentes, bleu clair
Description
- Pressions avant non apparentes
- Deux poches arrières, une poche sur la poitrine
- Ventilation arrière
- Lavables en machine et en lavage industriel
- Longueur 100 cm / 39 po
- Poids du tissu : 245 gsm (210 gsm blanc)
- 67 % polyester/33 % coton
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | Très grand |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polycoton |
| Couleur | Bleu clair |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | WL1 |
| Taille (impériale) de la poitrine | 46 in |
| Taille (métrique) de la poitrine | 116 cm |
| Afficher plus |