Learn More
Alexandra™ Blouse de laboratoire pour hommes avec pressions avant non apparentes, bleu clair
Code produit 15882194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) de la poitrine Conditionnement
15882194 124 cm 1 pièce
15832194 100 cm 1 pièce
15852194 108 cm 1 pièce
15872194 116 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15882194 Fournisseur Alexandra™ Code fournisseur WL1PB124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.39€
    23.67€ / 1 pièces
    Économisez 1.72€
    6% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Blouse pour hommes avec trois poches pratiques et pressions avant non apparentes pour un aspect professionnel. Fabrication durable en polyester/coton. La pièce D du col peut être utilisée pour afficher un code-barres afin de simplifier le processus de bla
  • Pressions avant non apparentes
  • Deux poches arrières, une poche sur la poitrine
  • Ventilation arrière
  • Lavables en machine et en lavage industriel
  • Longueur 100 cm / 39 po
  • Poids du tissu : 245 gsm (210 gsm blanc)
  • 67 % polyester/33 % coton
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions 2XL
Sexe Hommes
Matériau Polycoton
Couleur Bleu clair
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Modèle WL1
Taille (impériale) de la poitrine 50 in
Taille (métrique) de la poitrine 124 cm
Poids (métrique) 245 gsm