Learn More
Uvex™ Softshell pour homme 7431-Jaune
Code produit 17206671 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17206671 XXL 1 pièce
17216671 XXXL 1 pièce
17226671 XXXXL 1 pièce
17236671 XXXXXL 1 pièce
17246671 XXXXXXL 1 pièce
17256661 XS 1 pièce
17266661 S 1 pièce
17276661 Moyenne 1 pièce
17286661 Grande taille 1 pièce
17296661 XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17206671 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8938213
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce qui est primordial, c’est que tout le monde puisse être vu malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements haute visibilité de la collection protection flash Uvex utilisent des bandes réfléchissantes lumineuses. Les pantalons cargo et les vestes softshell peuvent évidemment, grâce à leur ajustement optimal, être vus en plein jour
  • Veste softshell - protection flash uvex, n° de modèle : 7431
  • Matériau : 100 % polyester, avec membrane en 3 couches, environ 240 g/m²
  • Veste softshell haute visibilité coupe-vent et hydrofuge
  • Une poche poitrine gauche avec fermeture éclair et deux grandes poches latérales avec fermeture éclair, matière légère bien que respirante et inusable, classification colonne d’eau 10 000 mm
  • Tailles : XS - 6XL
  • Supplément pour grandes tailles : 10 % à partir de la taille XL
  • Instructions d’entretien : 60°C lavable, ne pas utiliser de chlore, sèche-linge : I point, repassage : I point, nettoyage à sec : P certifié selon : EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Jaune, gris
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste haute visibilité
Épaisseur 285 g/m²