Learn More
Uvex™ T-shirt homme 7459 - Noir 100 % Coton
Code produit 17295511 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyen
Grand
XL
2XL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17295511 XXXL 1 pièce
17205521 4XL 1 pièce
17215521 XXXXXL 1 pièce
17225521 XXXXXXL 1 pièce
17235511 XS 1 pièce
17245511 S 1 pièce
17255511 Moyen 1 pièce
17265511 Grand 1 pièce
17275511 XL 1 pièce
17285511 2XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17295511 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8816614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.95€
    15.00€ / 1 pièces
    Économisez 0.95€
    5% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
T-shirt classique noir en coton peigné, maille jersey simple avec bande de propreté et encolure élastique
  • Noir
  • Matière : 100 % coton peigné, 145 g/m²² T-shirt classique en jersey simple, confectionné en coton peigné et jersey simple.
  • Encolure
  • Encolure élastique
  • Couleur stable et facile à entretenir
  • Tailles : XS à 6XL
  • Instructions d’entretien : Lavable °à 60 °C, ne pas chlorer, repassage : 2 points, ne pas sécher en machine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXXL
Sexe Hommes
Matériau Coton
Couleur Noir
Type de goulot Capuche
Type de couture Ruban adhésif
Type de manchon Manche longue
Jetable Réutilisable
Type de produit Chemises polyvalentes à usage général
Épaisseur 140 g/m²