Learn More
Beschreibung
- Noir
- Matière : 100 % coton peigné, 145 g/m²² T-shirt classique en jersey simple, confectionné en coton peigné et jersey simple.
- Encolure
- Encolure élastique
- Couleur stable et facile à entretenir
- Tailles : XS à 6XL
- Instructions d’entretien : Lavable °à 60 °C, ne pas chlorer, repassage : 2 points, ne pas sécher en machine
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Noir |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de couture | Ruban adhésif |
| Type de manchon | Manche longue |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Chemises polyvalentes à usage général |
| Épaisseur | 140 g/m² |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?