Learn More
Ménadione, Mikromol™
Description
Ménadione
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vitamin K3 (Menadione) |
| CAS | 58-27-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Vitamin K3 (Menadione) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Phytomenadione Imp. A (EP), Menadione, 2-methylnaphthalene-1,4-dione, Phytomenadione Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-méthylnaphthalène-1,4-dione |
| Afficher plus |