Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mendoza
Code produit 15998781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15998781 46 1 paire
15908781 37 1 paire
15918781 38 1 paire
15928781 39 1 paire
15938781 40 1 paire
15948781 41 1 paire
15958781 42 1 paire
15968781 43 1 paire
15978781 44 1 paire
15988781 45 1 paire
15908791 47 1 paire
15918791 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15998781 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM58284846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.84€
    149.10€ / 1 paires
    Économisez 104.74€
    41% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
La construction de pointe Sympatex™ offre une protection parfaite des pieds pour les rôles “pratiques” dans l’industrie chimique et l’agriculture. Pratiquement imperméables, ces bottes Mendoza permettent aux pieds de respirer correctement, en les ga
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction de Nubuck à l’huile / Sympatex™
  • Étanche
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Couleur Marron
Conception Mendoza
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™
Matériau Nubuck huilé
Dimensions 46
Matériau au niveau des orteils Acier