Learn More
Menthol 1 000 μg/ml d’acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313810
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313810 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313810 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14866000AL1000
Découvrez les matériaux de référence certifiés du Dr. Ehrenstorfer : disponible dans plusieurs formats, y compris les mélanges réglementaires multi-composants, pour étayer vos analyses alimentaires et environnementales avec une qualité traçabilité et accréditée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Menthol
CAS 1490-04-6
Noms d’analytes ou de composants Menthol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H20 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Menthol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol, 2-(2-Propyl)-5-methyl-1-cyclohexanol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 3-Hydroxy-p-menthane, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol, Menthyl alcohol, p-Menthan-3-ol
Formule InChI InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1O
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Quantité 1 mL