Learn More
Menthol racémique, Mikromol™
Description
Menthol racémique
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Menthol Racemic |
| CAS | 89-78-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Menthol Racemic |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H20 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Menthol racemic, (1RS,2SR,5RS)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-, Menthol, cis-1,3,trans-1,4- (8CI), Menthol, dl- (6CI), (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (±)-Menthol, DL-Menthol, Fisherman's Friend Lozenges, Hexahydrothymol, Meggezone, Menthacamphor, Menthol, Menthomenthol, NSC 2603, Peppermint camphor, Racementhol, Racemic menthol, Therapeutic Mineral Ice, Thymomenthol, dl-Menthol, rac-Menthol, rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O |
| Nom IUPAC | (1R,2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Show More |