Learn More
Bromure de mépenzolate, LoGiCal
Code produit 30462091
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462091 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462091 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1919.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mepenzolate Bromide
CAS 76-90-4
Noms d’analytes ou de composants Mepenzolate Bromide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 N O3 . Br
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Piperidinium, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide benzilate (6CI,7CI), Piperidinium, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), Piperidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, benzilate (8CI), Benzilic acid, ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide (8CI), 1-Methyl-3-piperidyl benzilate methylbromide, Cantil, Cantilaque, Cantilon, Cantril, Colibantil, Colopiril, Colum, Delevil, Gastropidil, JB 340, Mepenzolate bromide, N-Methyl-3-piperidyl benzilate methyl bromide, N-Methyl-3-piperidyldiphenylglycolate methobromide, NSC 4358, Trancolon
Formule InChI InChI=1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Type de solution Neat
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC (1,1-diméthylpipéridin-1-ium-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphénylacétate;bromure
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 420.34
Quantité 10 mg
Poids de la formule 419.1096 g/mol