Learn More
Carbamate de méphénésine, LoGiCal
Code produit 30457945
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457945 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3135.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mephenesin Carbamate
CAS 533-06-2
Noms d’analytes ou de composants Mephenesin Carbamate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H15 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Type de solution Neat
SMILES Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
Nom IUPAC [2-hydroxy-3-(2-méthylphénoxy)propyl]carbamate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 225.24
Quantité 10 mg
Poids de la formule 225.1001 g/mol