Learn More
Carbamate de méphénésine, Mikromol™
Description
Carbamate de méphénésine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mephenesin Carbamate |
| CAS | 533-06-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Mephenesin Carbamate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14) |
| SMILES | Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| Nom IUPAC | carbamato de [2-hidroxi-3-(2-metilfenoxi)propilo] |
| Show More |