Learn More
Bromure de mépipérphénidol, LoGiCal
Code produit 30462624
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462624 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462624 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3134.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mepiperphenidol Bromide
CAS 520-20-7
Noms d’analytes ou de composants Mepiperphenidol Bromide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H32 N O . Br
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), Darstine, Mepiperphenidol, Mepiperphenidol bromide, Mepiperphenidyl, NSC 17126, Piperphenamine
Formule InChI InChI=1S/C19H32NO.BrH/c1-16(2)19(17-10-6-4-7-11-17)18(21)12-15-20(3)13-8-5-9-14-20;/h4,6-7,10-11,16,18-19,21H,5,8-9,12-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Type de solution Neat
SMILES [Br-].CC(C)C(C(O)CC[N+]1(C)CCCCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC 5-méthyl-1-(1-méthylpipéridin-1-ium-1-yl)-4-phénylhexan-3-ol;bromure
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 370.37
Quantité 5 mg
Poids de la formule 369.1667 g/mol