Learn More
Meptyldinocap-phénol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315230 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315230 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14895050AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meptyldinocap-phenol
CAS 3687-22-7
Noms d’analytes ou de composants Meptyldinocap-phenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H20 N2 O5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,4-dinitro-6-octan-2-ylphénol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 296.32
Quantité 1 mL
Poids de la formule 296,1372 g/mol