Learn More
Maléate de mépyramine, LoGiCal
Code produit 30463741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463741 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463741 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0559.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Noms d’analytes ou de composants Mepyramine maleate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H23 N3 O . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mepyramine Maleate, N1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate, 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-alpha-pyridylethylenediamine maleate
Formule InChI InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC Acide (Z)-but-2-ènedioïque ; N'-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-N,N-diméthyl-N'-pyridin-2-yléthane-1,2-diamine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 401.46
Quantité 10 mg
Poids de la formule 401,1951 g/mol