Learn More
Mepyramine maleate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18722634
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18722634 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722634 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0660/100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Selective H1 inverse agonist
Selective inverse agonist for the H1 receptor. Inhibits histamine induced inositol phosphate (InsP) production (log EC50 = -7.94) and intracellular calcium mobilization. Sequesters Gq/11 protein, reducing its availability for other receptors associated with the same signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Formule moléculaire C21H27N3O5
Numéro MDL MFCD00069333
Quantité 100 mg
Synonyme pyrilamine maleate, mepyramine maleate, anisopyradamine, histosol, minihist, diaminide maleate, paraminyl maleate, antihist, histatex, histine
Clé InChI JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC=C(CN(CCN(C)C)C2=CC=CC=N2)C=C1
Nom IUPAC (2Z)-but-2-enedioic acid; N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 401.46
CID PubChem 5284451
Poids de la formule 401.46
Pourcentage de pureté >98%