Learn More
Méquinol, Mikromol™
Code produit 17970696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970696 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1131.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Méquinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Noms d’analytes ou de composants para-Methoxyphenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-méthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Quantité 500 mg
Poids de la formule 124,0524 g/mol