Learn More
Thermo Scientific Chemicals Méquitazine
Code produit. 17281282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17281282
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29216-28-2
Formule moléculaire C20H22N2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Méquitazine
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble. Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol
Point de fusion 148,0°C
Poids de la formule 322,47
Clé InChI HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 10-({1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}methyl)-10H-phenothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 322.47